Stampa…
2,4,5-Trifluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
T2326-25G T2326-5G
TCIAT2326-25GEA 160 EUR
TCIAT2326-25G TCIAT2326-5G
2,4,5-Trifluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
2,4,5-Trifluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂F₃N
Peso molecolare: 157,09 g/mol
Punto di ebollizione: 168 - 170 °C (1013 hPa)
Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 83°C
MDL Number: MFCD00013289
CAS Number: 98349-22-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5201ba6178268ef6851fe482dfb24b31edc8a668&vid=e40b8b14ff214816436aa9351b61190c7189647c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %