Stampa…
2,3-Difluorobenzonitrile ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
D3500-1G D3500-5G
TCIAD3500-1GEA 19 EUR
TCIAD3500-1G TCIAD3500-5G
2,3-Difluorobenzonitrile ≥97.0% (by GC)
2,3-Difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃F₂N
Peso molecolare: 139,1 g/mol
Punto di ebollizione: 189 °C (1013 hPa)
Densità: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 75°C
MDL Number: MFCD00009976
CAS Number: 21524-39-0
EINECS: 244-418-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61a34dba8714cc7f3cf8cb94a1b769cacfc50ef1&vid=84439041cd2cdf540c60ba24451dda834dd1edfa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %