Stampa…
4-Fluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
F0191-25ML F0191-250ML
TCIAF0191-25MLEA 18 EUR
TCIAF0191-25ML TCIAF0191-250ML
4-Fluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
4-Fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₅FO
Peso molecolare: 124,11 g/mol
Punto di ebollizione: 181°C
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 56°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003378
CAS Number: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
UN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3ad4879cca545b0fefe2450c720747d5452dea5&vid=50c64be518a1ece4be32ce0ba69aa98db7b7fb00&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %