Stampa…
3-Fluorobenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
F0189-25ML F0189-5ML
TCIAF0189-25MLEA 40 EUR
TCIAF0189-25ML TCIAF0189-5ML
3-Fluorobenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
3-Fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₅FO
Peso molecolare: 124,11 g/mol
Punto di ebollizione: 173°C
Densità: 1,7156 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 56°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003348
CAS Number: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
UN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37f2575585c48dddaaffe119e886f0a1ce9b50dd&vid=636535ca2901172ba797bac1ee672470e055d560&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %