Stampa…
3,5-Difluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D2626-25G D2626-5G
TCIAD2626-25GEA 156 EUR
TCIAD2626-25G TCIAD2626-5G
3,5-Difluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
3,5-Difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄F₂O
Punto di ebollizione: 61 - 63 °C (43 -rr)
Flash Pt: 56°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010329
CAS Number: 32085-88-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98b1ca28dca986d77bcd7dd823e76b754ac687de&vid=145e4f3395cab58a376dd4c7a579fddc027e5949&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %