Stampa…
3,4-Difluorobenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D2340-25G D2340-5G
TCIAD2340-25GEA 128 EUR
TCIAD2340-25G TCIAD2340-5G
3,4-Difluorobenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
3,4-Difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄F₂O
Peso molecolare: 142,1 g/mol
Punto di ebollizione: 53 °C (1013 hPa)
Densità: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 66°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010328
CAS Number: 34036-07-2
EINECS: 422-180-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=858223393f3344763cc5cfc1e3ed6c30f75bd803&vid=8019c4183ecf88bdf866a4c74c1624cf3ebc57aa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %