Stampa…
2-Fluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
F0190-25ML F0190-250ML
TCIAF0190-25MLEA 29 EUR
TCIAF0190-25ML TCIAF0190-250ML
2-Fluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-Fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₅FO
Peso molecolare: 124,11 g/mol
Punto di ebollizione: 175°C
Punto di fusione: -45°C
Densità: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 55°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003302
CAS Number: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
UN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b80e2b9ea627d3626efaab409c1080d77d5f3101&vid=4a77ed761a2f34f86389e938a7d0235da0ccaeaf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %