Stampa…

2,6-Difluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

D2452-25G D2452-5G
TCIAD2452-25GEA 126 EUR
TCIAD2452-25G TCIAD2452-5G
2,6-Difluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2,6-Difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄F₂O
Peso molecolare: 142,1 g/mol
Punto di ebollizione: 85°C
Punto di fusione: 15…17 °C
Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 73°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010293
CAS Number: 437-81-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c22364385985eee25d2faba8165807c9ab2be63b&vid=c3ac881cf63b2841b7a92d0544e4decceeaf2937&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR