2,5-Difluorobenzaldehyde ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
D2637-25G
D2637-5G
TCIAD2637-25GEA
118
EUR
TCIAD2637-25G
TCIAD2637-5G
2,5-Difluorobenzaldehyde ≥96.0% (by GC)
2,5-Difluorobenzaldehyde
Formula:
C₇H₄F₂O Peso molecolare: 142,1 g/mol Punto di ebollizione: 66°C Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 58°C |
MDL Number:
MFCD00010327 CAS Number: 2646-90-4 UN: 1989 ADR: 3,III |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...