Stampa…
2,4-Difluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D2839-25G D2839-5G
TCIAD2839-25GEA 128 EUR
TCIAD2839-25G TCIAD2839-5G
2,4-Difluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2,4-Difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄F₂O
Peso molecolare: 142,1 g/mol
Punto di ebollizione: 82 °C (42 -rr)
Densità: 1,299 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 55°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010326
CAS Number: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
UN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69cd863bdfbe5aaedf2120aa8e664fd46f53576f&vid=49885215fb985566ed2ab3c3e6ba38ba26894014&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %