Stampa…
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde ≥94.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T1898-1G T1898-5G
TCIAT1898-1GEA 82 EUR
TCIAT1898-1G TCIAT1898-5G
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde ≥94.0% (by GC)
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₂F₄O
Peso molecolare: 178,09 g/mol
Punto di ebollizione: 60°C
Flash Pt: 74°C
MDL Number: MFCD00167387
CAS Number: 19842-76-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d2da9ee00529ba87c7ca6ad54e5e0c50c1bf9a7&vid=d20c78ef11313479bb908fb499e9a94057a6b892&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %