Hexafluorobenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆F₆ Punto di ebollizione: 81°C Punto di fusione: 5°C Densità: 1,612 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 10°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000288 CAS Number: 392-56-3 EINECS: 206-876-2 UN: 1993 ADR: 3,II Merck Index: 14,04686 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...