Stampa…

Fluorobenzene ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: Phenylfluoride

F0034-25G F0034-500G F0034-100G
TCIAF0034-25GEA 17 EUR
TCIAF0034-25G TCIAF0034-500G TCIAF0034-100G
Fluorobenzene ≥99.0% (by GC)
Fluorobenzene
Formula: C₆H₅F
Peso molecolare: 96,1 g/mol
Punto di ebollizione: 85°C
Punto di fusione: –41 °C
Densità: 1,023 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -13°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000280
CAS Number: 462-06-6
EINECS: 207-321-7
UN: 2387
ADR: 3,II
Merck Index: 14,04170
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f3c559d6c82e97748d1c0a0997c64c0ef7e5daa&vid=74ceac36753e0dabb40f0251fade65775cb994df&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR