1,4-Difluorobenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
D1628-25G
D1628-5G
TCIAD1628-25GEA
32
EUR
TCIAD1628-25G
TCIAD1628-5G
1,4-Difluorobenzene ≥99.0% (by GC)
1,4-Difluorobenzene
Formula:
C₆H₄F₂ Peso molecolare: 114.09 g/mol Punto di ebollizione: 88°C Punto di fusione: -13 Flash Pt: –5°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000344 CAS Number: 540-36-3 EINECS: 208-742-9 UN: 1993 ADR: 3 II Merck Index: 14,03148 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |