Stampa…
1,3-Difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D1626-25G D1626-500G
TCIAD1626-25GEA 47 EUR
TCIAD1626-25G TCIAD1626-500G
1,3-Difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1,3-Difluorobenzene
Formula: C₆H₄F₂
Punto di ebollizione: 83°C
Punto di fusione: -59°C
Densità: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -5°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000327
CAS Number: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b58e3541790d72916886f9bcd12bdbde2361eb20&vid=b33809b8cb10b93bbbbf4d83376b2eb4fccd0061&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %