Stampa…

1,2-Difluorobenzene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

D1627-25G D1627-5G
TCIAD1627-25GEA 51 EUR
TCIAD1627-25G TCIAD1627-5G
1,2-Difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1,2-Difluorobenzene
Formula: C₆H₄F₂
Peso molecolare: 114,09 g/mol
Punto di ebollizione: 91°C
Punto di fusione: –34 °C
Densità: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 2°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000284
CAS Number: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2175f12501d793f97ad93466140ed42be2394369&vid=86f1d48ef5e24d48bca227c0f856a4e9139fb4f4&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR