Stampa…
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
T2410-25G T2410-5G
TCIAT2410-25GEA 196 EUR
TCIAT2410-25G TCIAT2410-5G
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene
Formula: C₆H₂F₄
Peso molecolare: 150,08 g/mol
Punto di ebollizione: 94°C
Punto di fusione: –42°C
Densità: 1,811 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 20°C
MDL Number: MFCD00000285
CAS Number: 551-62-2
EINECS: 208-997-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0211b813fce1365cdcda8017450c24ca5bd0027&vid=f161dcfed1ac3579c09ee2d8a7834bd4be18b0a2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %