Stampa…
4-Chlorothiophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
C0129-25G C0129-500G
TCIAC0129-25GEA 51 EUR
TCIAC0129-25G TCIAC0129-500G
4-Chlorothiophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Chlorothiophenol
Formula: C₆H₅ClS
Punto di ebollizione: 206°C
Punto di fusione: 49…53 °C
Densità: 1,224 g/cm³ (60 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004847
CAS Number: 106-54-7
EINECS: 203-408-9
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04f1607e57d9a876c0562147af9bd40f8c5e598f&vid=30f02ff4fcf582107970594bbf688a914721d568&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency