Stampa…
3-Chlorothiophenol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C1582-25G C1582-5G
TCIAC1582-25GEA 82 EUR
TCIAC1582-25G TCIAC1582-5G
3-Chlorothiophenol ≥97.0% (by GC)
3-Chlorothiophenol
Formula: C₆H₅ClS
Punto di ebollizione: 88°C
Densità: 1,2637 g/cm³ (12.5 °C)
Flash Pt: 90°C
MDL Number: MFCD00004839
CAS Number: 2037-31-2
EINECS: 218-010-0
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e482f4e807956ebcedede43e09776c1984359e8f&vid=0597b2c9536f9a28306b69d2ef4e5c306126a69f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %