2,5-Dichlorothiophenol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₄Cl₂S Punto di ebollizione: 202 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 28 °C Densità: 1,415 g/cm³ (30 °C) |
MDL Number:
MFCD00004831 CAS Number: 5858-18-4 EINECS: 227-486-9 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |