Stampa…
3,5-Dichlorothiophenol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 3,5-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-5-mercaptobenzene
D1905-25G D1905-5G
TCIAD1905-25GEA 283 EUR
TCIAD1905-25G TCIAD1905-5G
3,5-Dichlorothiophenol ≥97.0% (by GC)
3,5-Dichlorothiophenol
Formula: C₆H₄Cl₂S
Punto di ebollizione: 114°C
Punto di fusione: 63,5 °C
MDL Number: MFCD00041423
CAS Number: 17231-94-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c5659dcca237bc98e14637a15aaf1b6e94f8f1f&vid=fa040c4c475eacec1aa736bb252c4c67e03a32a8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C