Stampa…
2,4-Dichlorothiophenol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D1938-25G D1938-250G
TCIAD1938-25GEA 58 EUR
TCIAD1938-25G TCIAD1938-250G
2,4-Dichlorothiophenol ≥97.0% (by GC)
2,4-Dichlorothiophenol
Formula: C₆H₄Cl₂S
Punto di ebollizione: 115°C
Punto di fusione: 22 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041421
CAS Number: 1122-41-4
EINECS: 214-346-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83d63cdfef00ecd60905272234511bfb04587397&vid=0d3a2dcad43bc9c33fbd50ac0f256c38a459d683&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %