Stampa…
2,6-Dichlorothiophenol ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dichlorobenzenethiol, 2,6-Dichlorobenzene-1-thiol, 1,3-Dichloro-2-mercaptobenzene
D1904-25G D1904-5G
TCIAD1904-25GEA 102 EUR
TCIAD1904-25G TCIAD1904-5G
2,6-Dichlorothiophenol ≥95.0% (by GC)
2,6-Dichlorothiophenol
Formula: C₆H₄Cl₂S
Peso molecolare: 179,07 g/mol
Punto di ebollizione: 246 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 45…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004833
CAS Number: 24966-39-0
EINECS: 416-720-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1902b450d0ec10ed06ff2ad224c442609777e90e&vid=c50ce1d0db736e1445aa2227b525d571e2e006fd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C