Stampa…
2,3-Dichlorothiophenol ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dichlorobenzenethiol, 1,2-Dichloro-3-mercaptobenzene, 2,3-Dichlorobenzene-1-thiol
D1903-25G D1903-5G
TCIAD1903-25GEA 205 EUR
TCIAD1903-25G TCIAD1903-5G
2,3-Dichlorothiophenol ≥95.0% (by GC)
2,3-Dichlorothiophenol
Formula: C₆H₄Cl₂S
Peso molecolare: 179,07 g/mol
Punto di ebollizione: 100°C
Punto di fusione: 46,5 °C
MDL Number: MFCD00041420
CAS Number: 17231-95-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb0bf8b4a59bd6032ff73980ff864628bde37f00&vid=40383f62e8d0c7cb21ac4e18d1fbc0d2cfa3662f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C