Stampa…
4-Clorofenolo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: p-Chlorophenol
C0243-25G C0243-500G
TCIAC0243-25GEA 17 EUR
TCIAC0243-25G TCIAC0243-500G
4-Clorofenolo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Clorofenolo
Formula: C₆H₅ClO
Peso molecolare: 128,56 g/mol
Punto di ebollizione: 220°C
Punto di fusione: 41…44 °C
Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002318
CAS Number: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02154
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdb9bdb02c6f516ae80f260df108812bf6b4c618&vid=754a177b52fecdf7254f94608714b74142533e05&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %