Stampa…
2-Clorofenolo ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 1-Chloro-2-hydroxybenzene
C0241-25G C0241-500G
TCIAC0241-25GEA 17 EUR
TCIAC0241-25G TCIAC0241-500G
2-Clorofenolo ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2-Clorofenolo
Formula: C₆H₅ClO
Punto di ebollizione: 175 °C
Punto di fusione: 9 °C
Densità: 1,27 (20 °C)
Flash Pt: 70°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002159
CAS Number: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02154
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6fb5786c2c43c83bd0765938726f6d74bf4e52e&vid=18e5d8d8311caa0b1bdfbb9808ba8d99a9b344af&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %