Stampa…
2,4-Diclorofenolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0392-25G D0392-500G
TCIAD0392-25GEA 29 EUR
TCIAD0392-25G TCIAD0392-500G
2,4-Diclorofenolo ≥98.0% (by GC)
2,4-Diclorofenolo
Formula: C₆H₄Cl₂O
Punto di ebollizione: 210°C
Punto di fusione: 40…41 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002169
CAS Number: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03072
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05d97495682714188f9bd3caf4f3c20729373d3c&vid=2925f69f7ac62a956c52e06f4efb1fa79bf8bac3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency