Stampa…
2,6-Diclorofenolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0394-25G D0394-500G
TCIAD0394-25GEA 57 EUR
TCIAD0394-25G TCIAD0394-500G
2,6-Diclorofenolo ≥99.0% (by GC)
2,6-Diclorofenolo
Formula: C₆H₄Cl₂O
Punto di ebollizione: 80°C
Punto di fusione: 68 °C
Densità: 1,653 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002176
CAS Number: 87-65-0
EINECS: 201-761-3
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03073
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b19d92a090ed30412606957d88589da6ad7cfeb&vid=3bf6ff6aec19da63c4cb3d82cf2bba79f0b95f06&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 65.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency