Stampa…
2,4,6-Trichloroanisole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,3,5-Trichloro-2-methoxybenzene, 2,4,6-Trichloro-1-methoxybenzene
T0867-25G T0867-5G
TCIAT0867-25GEA 140 EUR
TCIAT0867-25G TCIAT0867-5G
2,4,6-Trichloroanisole ≥98.0% (by GC)
2,4,6-Trichloroanisole
Formula: C₇H₅Cl₃O
Peso molecolare: 211,47 g/mol
Punto di ebollizione: 240°C
Punto di fusione: 60…61 °C
Densità: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000588
CAS Number: 87-40-1
EINECS: 201-743-5
Merck Index: 13,09702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4103f8e0c91832b58a8aa9c7d0bd51f87fb026dd&vid=507c3409a53c1edbba1ae19201ec7207cd923690&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C