Stampa…
1-Cloro-2,4-dinitrobenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C0162-25G C0162-500G
TCIAC0162-25GEA 16 EUR
TCIAC0162-25G TCIAC0162-500G
1-Cloro-2,4-dinitrobenzene ≥99.0% (by GC)
1-Cloro-2,4-dinitrobenzene
Formula: C₆H₃ClN₂O₄
Peso molecolare: 202,55 g/mol
Punto di ebollizione: 315 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 52…54 °C
Densità: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007075
CAS Number: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
UN: 3441
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b253ee6d2df1b9db1cadd3d1984dc040d59b7b6a&vid=e23c6406773677e50d10db44b2ad4b74cafc69bf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in EtOH (95vol%) almost transparency