Stampa…
4-Chloro-3-nitrophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C1529-25G C1529-5G
TCIAC1529-25GEA 63 EUR
TCIAC1529-25G TCIAC1529-5G
4-Chloro-3-nitrophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Chloro-3-nitrophenol
Formula: C₆H₄ClNO₃
Peso molecolare: 173,56 g/mol
Punto di fusione: 125…128 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043546
CAS Number: 610-78-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d5066a68525ff447985cd0fc401702438916e56&vid=6c3769f3db2121fc5149dd6df20134ea26c951e1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C