1,2-Dichloro-4-nitrobenzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₃Cl₂NO₂ Punto di ebollizione: 255°C Punto di fusione: 38…41 °C Densità: 1,4558 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007207 CAS Number: 99-54-7 EINECS: 202-764-2 UN: 1578 ADR: 6.1,II |
|
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 38.0 to 43.0 deg-C |