Stampa…
4-Cloro-2-nitroanilina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C0215-25G C0215-500G
TCIAC0215-25GEA 18 EUR
TCIAC0215-25G TCIAC0215-500G
4-Cloro-2-nitroanilina ≥98.0% (by GC)
4-Cloro-2-nitroanilina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 172,57 g/mol
Punto di fusione: 116…119 °C
Densità: (anidr.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007836
CAS Number: 89-63-4
EINECS: 201-925-4
UN: 2237
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=162eb6bd1ec0b2decfb7cd1c67244ac6834b4ce9&vid=ece0bf295d9a440f5d2141d1426486b2af3cde90&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 118.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity