4-Cloroanilina ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₆ClN Punto di ebollizione: 232 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 69…71 °C Densità: 1,43 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 120 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007835 CAS Number: 106-47-8 EINECS: 203-401-0 UN: 2018 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,02118 |
|
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 69.0 to 73.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |