3,5-Dicloroanilina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
D0325-25G
D0325-500G
D0325-100G
TCIAD0325-25GEA
46
EUR
TCIAD0325-25G
TCIAD0325-500G
TCIAD0325-100G
3,5-Dicloroanilina ≥98.0% (by GC)
3,5-Dicloroanilina
Formula:
C₆H₅Cl₂N Punto di ebollizione: 260°C Punto di fusione: 51 °C Densità: 1,58 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007774 CAS Number: 626-43-7 EINECS: 210-948-9 UN: 3442 ADR: 6.1,II |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 50.0 to 53.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...