2,5-Dicloroanilina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₅Cl₂N Punto di ebollizione: 251 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 46…50 °C Densità: 1,54 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007667 CAS Number: 95-82-9 EINECS: 202-455-2 UN: 3442 ADR: 6.1,II |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 49.0 to 52.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...