4-Cloro-3-fluoro-fenolo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₄ClFO Punto di ebollizione: 84°C Punto di fusione: 49…53 °C |
MDL Number:
MFCD00042583 CAS Number: 348-60-7 ADR: 8,III |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |