Stampa…
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-4-fluoronitrobenzene, 1-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
C1041-25G C1041-250G
TCIAC1041-25GEA 16 EUR
TCIAC1041-25G TCIAC1041-250G
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene ≥95.0% (by GC)
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Peso molecolare: 175,55 g/mol
Punto di ebollizione: 105°C
Punto di fusione: 41,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007206
CAS Number: 350-30-1
EINECS: 206-499-3
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=424ca5a246e2d05b8492df20d0e456d9579369e2&vid=b55d8d84263d0f79de7323887295e55803816c14&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency