Stampa…
4-Chloro-2-fluoroaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C1169-10G C1169-25G
TCIAC1169-10GEA 28 EUR
TCIAC1169-10G TCIAC1169-25G
4-Chloro-2-fluoroaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Chloro-2-fluoroaniline
Formula: C₆H₅ClFN
Peso molecolare: 145,56 g/mol
Punto di ebollizione: 92°C
Densità: 1,299 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 99°C
MDL Number: MFCD00010625
CAS Number: 57946-56-2
EINECS: 261-034-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c038d250a556ea97075dc22a88052324485259dd&vid=5effc25faa3f84a5e82bdee76723e3e335a48b69&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %