Stampa…
5-Chloro-2-fluoroaniline ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C1596-25G C1596-5G
TCIAC1596-25GEA 110 EUR
TCIAC1596-25G TCIAC1596-5G
5-Chloro-2-fluoroaniline ≥97.0% (by GC)
5-Chloro-2-fluoroaniline
Formula: C₆H₅ClFN
Punto di ebollizione: 105°C
Flash Pt: 103°C
MDL Number: MFCD00069416
CAS Number: 2106-05-0
EINECS: 218-284-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81e019e1039a196f44a09aef622486f3ad9b6e3e&vid=9a5a144d5e628a3d6015f17561f2c4f8c223dc57&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %