Stampa…
3-Chloro-4-fluoroaniline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C1024-25G C1024-500G
TCIAC1024-25GEA 16 EUR
TCIAC1024-25G TCIAC1024-500G
3-Chloro-4-fluoroaniline ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-4-fluoroaniline
Formula: C₆H₅ClFN
Peso molecolare: 145,56 g/mol
Punto di ebollizione: 230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 41…44 °C
Densità: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007767
CAS Number: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c61a94e44032ef9ca544fa3c698eb448348243e5&vid=bbb57b5589a626db8f280b27ecc414dc2acbd209&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 45.0 to 47.0 deg-C