2-Chloro-6-fluoroaniline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₅ClFN Punto di ebollizione: 91°C Punto di fusione: 32°C Densità: 1,349 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00040309 CAS Number: 363-51-9 EINECS: 206-657-1 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |