Stampa…

2-Chloro-6-fluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

C1002-25G C1002-5G
TCIAC1002-25GEA 50 EUR
TCIAC1002-25G TCIAC1002-5G
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClFN
Peso molecolare: 155,56 g/mol
Punto di ebollizione: 226 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 58…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001780
CAS Number: 668-45-1
EINECS: 211-571-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5a20e30a9198a9b15e4fd0994cdb790c5240801&vid=9da1ddc6e6cc696e20586b7b49c97c295b8489f9&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR