Stampa…
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C1465-1G C1465-5G
TCIAC1465-1GEA 17 EUR
TCIAC1465-1G TCIAC1465-5G
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClFO
Punto di ebollizione: 205 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 60 °C
MDL Number: MFCD00042527
CAS Number: 84194-36-5
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C