Stampa…
5-Chloro-1,3-difluorobenzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C2514-25G C2514-5G
TCIAC2514-25GEA 140 EUR
TCIAC2514-25G TCIAC2514-5G
5-Chloro-1,3-difluorobenzene ≥97.0% (by GC)
5-Chloro-1,3-difluorobenzene
Formula: C₆H₃ClF₂
Punto di ebollizione: 116°C
Densità: 1,329 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 29°C
MDL Number: MFCD00041518
CAS Number: 1435-43-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c433bd057f874eda5e54289d1fbc1496417fd71&vid=40bc21b5fb89b98dc2945b47cc9d84da0a3c2a1c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %