Stampa…

4-Chloro-1,2-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 3,4-Difluorochlorobenzene

C1599-25G C1599-5G
TCIAC1599-25GEA 147 EUR
TCIAC1599-25G TCIAC1599-5G
4-Chloro-1,2-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-1,2-difluorobenzene
Formula: C₆H₃ClF₂
Peso molecolare: 148,54 g/mol
Punto di ebollizione: 127°C
Densità: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 36°C
MDL Number: MFCD00042572
CAS Number: 696-02-6
UN: 1993
ADR: 3,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR