Stampa…

1-Chloro-2-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

C0647-10G C0647-25G
TCIAC0647-10GEA 35 EUR
TCIAC0647-10G TCIAC0647-25G
1-Chloro-2-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Chloro-2-fluorobenzene
Formula: C₆H₄ClF
Punto di ebollizione: 138°C
Punto di fusione: –42,5 °C
Densità: 1,244 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 31°C
MDL Number: MFCD00000533
CAS Number: 348-51-6
EINECS: 206-476-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c1be57afe819e767f6d6fc3bd8d01126f7b60&vid=d46046dc0387050e27c48fe0cd9cf7730cb33606&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR