Stampa…
1,4-Dicloro-2-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D2513-25G D2513-5G
TCIAD2513-25GEA 137 EUR
TCIAD2513-25G TCIAD2513-5G
1,4-Dicloro-2-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1,4-Dicloro-2-fluorobenzene
Formula: C₆H₃Cl₂F
Punto di ebollizione: 168°C
Punto di fusione: 4 °C
Densità: 1,383 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 65°C
MDL Number: MFCD00060656
CAS Number: 348-59-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a658bfa54706f55d9d56f6fa5ec7ea48f1107c&vid=08d6f3b85ec3a3982698fc57a28fae14636f4c9c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %