1,3-Dicloro-4-fluorobenzene ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₃Cl₂F Punto di ebollizione: 173°C Punto di fusione: –23 °C Densità: 1,4092 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 37°C |
MDL Number:
MFCD00000580 CAS Number: 1435-48-9 EINECS: 406-160-1 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |