Stampa…
1,3-Dicloro-2-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dichlorofluorobenzene
D2485-25G D2485-5G
TCIAD2485-25GEA 57 EUR
TCIAD2485-25G TCIAD2485-5G
1,3-Dicloro-2-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1,3-Dicloro-2-fluorobenzene
Formula: C₆H₃Cl₂F
Peso molecolare: 164,99 g/mol
Punto di ebollizione: 171°C
Punto di fusione: 39 °C
Flash Pt: 60°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010307
CAS Number: 2268-05-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c1f375c74264fdaac9dacad422b0335d461ac21&vid=097ad33f1790cb5a1e09daff9950720341650b91&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 40.0 deg-C